Tlačiť
2-[Cyano(2,4-dichlorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-[Cyano(2,4-dichlorophenyl)methyl]-6-fluorobenzonitrile
PC8438-10G PC8438-1G PC8438-5G
APOSPC8438-10GEA 432.41 EUR
APOSPC8438-10G APOSPC8438-1G APOSPC8438-5G
2-[Cyano(2,4-dichlorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile 97%
2-[Cyano(2,4-dichlorophenyl)methyl]-6-fluorobenzenecarbonitrile
Vzorec: C₁₅H₇Cl₂FN₂
Teplota tavenia: 102…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00231988
Číslo CAS: 338965-45-0