Tlačiť
6-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-amine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidine
PC8436-1G PC8436-500MG PC8436-5G
APOSPC8436-1GEA 911.28 EUR
APOSPC8436-1G APOSPC8436-500MG APOSPC8436-5G
6-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-amine
6-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-2-amine
Vzorec: C₁₃H₁₁ClF₃N₅
Mw: 329.71 g/mol
Teplota tavenia: 200…202 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00202227
Číslo CAS: 338979-12-7