Tlačiť
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8434-1G PC8434-5G
APOSPC8434-1GEA 99.34 EUR
APOSPC8434-1G APOSPC8434-5G
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid 97%
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}nicotinic acid
Vzorec: C₁₂H₆ClF₃N₂O₂S
Mw: 334.71 g/mol
Teplota tavenia: 183…185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00244738
Číslo CAS: 303149-99-7