Tlačiť
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]thio}-4-cyano-5-methylisothiazole
PC8433-1G PC8433-500MG PC8433-5G
APOSPC8433-1GEA 462.25 EUR
APOSPC8433-1G APOSPC8433-500MG APOSPC8433-5G
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile 97%
3-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile
Vzorec: C₁₁H₅ClF₃N₃S₂
Mw: 335.76 g/mol
Teplota tavenia: 122…125 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00244313
Číslo CAS: 338775-63-6