Tlačiť
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8431-1G PC8431-250MG
APOSPC8431-1GEA 993.39 EUR
APOSPC8431-1G APOSPC8431-250MG
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulphanyl}acetonitrile
Vzorec: C₈H₄ClF₃N₂S
Mw: 252.65 g/mol
Teplota tavenia: 64…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00215247
Číslo CAS: 306976-81-8