Tlačiť
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,1'-Ethane-1,2-diylbis[2-(trifluoromethyl)benzene]
PC8424-1G PC8424-5G
APOSPC8424-1GEA 82.92 EUR
APOSPC8424-1G APOSPC8424-5G
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 97%
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
Vzorec: C₁₆H₁₂F₆
Mw: 318.26 g/mol
Teplota tavenia: 74…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631639
Číslo CAS: 287172-66-1