Tlačiť
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8422-1G PC8422-500MG
APOSPC8422-1GEA 911.28 EUR
APOSPC8422-1G APOSPC8422-500MG
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride 97%
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride
Vzorec: C₁₆H₁₇Cl₂F₃N₄
Mw: 393.24 g/mol
Teplota tavenia: 230 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00793115
Číslo CAS: 321848-37-7