Tlačiť
{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}acetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8421-1G PC8421-500MG
APOSPC8421-1GEA 1116.73 EUR
APOSPC8421-1G APOSPC8421-500MG
{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}acetonitrile 97%
{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}acetonitrile
Vzorec: C₁₂H₁₂ClF₃N₄
Teplota tavenia: 121…123 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00141716
Číslo CAS: 338979-38-7