Tlačiť
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8419-1G PC8419-500MG PC8419-5G
APOSPC8419-1GEA 314.04 EUR
APOSPC8419-1G APOSPC8419-500MG APOSPC8419-5G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₄H₈ClF₃N₂
Teplota tavenia: 70…72 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00172206
Číslo CAS: 213994-27-5