Tlačiť
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8418-1G PC8418-500MG
APOSPC8418-1GEA 1115.16 EUR
APOSPC8418-1G APOSPC8418-500MG
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile 97%
4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxy]phenyacetonitrile
Mw: 312.68 g/mol
Teplota tavenia: 86…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00172779
Číslo CAS: 339029-95-7