Tlačiť
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8414-1G PC8414-500MG
APOSPC8414-1GEA 553.15 EUR
APOSPC8414-1G APOSPC8414-500MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile 97%
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]-2-(4-nitrophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₁₄H₇ClF₃N₃O₂
Teplota tavenia: 110…112 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00172215
Číslo CAS: 213994-29-7