Tlačiť
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8407-1G PC8407-25G PC8407-5G
APOSPC8407-1GEA 53.27 EUR
APOSPC8407-1G APOSPC8407-25G APOSPC8407-5G
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅BrF₄O
Teplota tavenia: 15…17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094506
Číslo CAS: 202664-36-6
OSN: 1760
ADR: 8 III