Tlačiť
2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8406-1G PC8406-5G PC8406-25G
APOSPC8406-1GEA 59.68 EUR
APOSPC8406-1G APOSPC8406-5G APOSPC8406-25G
2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅BrF₄O
Mw: 285.0330 g/mol
Teplota tavenia: 30…37 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094505
Číslo CAS: 537050-12-7
OSN: 1759
ADR: 8 III