Tlačiť
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8405-1G PC8405-25G PC8405-5G
APOSPC8405-1GEA 66.49 EUR
APOSPC8405-1G APOSPC8405-25G APOSPC8405-5G
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅BrF₄O
Teplota tavenia: 46.9…47.7 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094504
Číslo CAS: 537050-11-6
OSN: 1759
ADR: 8 III