Tlačiť
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8404-1G PC8404-5G
APOSPC8404-1GEA 107.75 EUR
APOSPC8404-1G APOSPC8404-5G
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-2'-fluoro-6'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₅BrF₄O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094503
Číslo CAS: 223785-85-1
OSN: 1760
ADR: 8 III