Tlačiť
2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Bis(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8402-1G PC8402-5G
APOSPC8402-1GEA 332.47 EUR
APOSPC8402-1G APOSPC8402-5G
2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2',4'-bis(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₁₀H₅BrF₆O
Teplota tavenia: 50…52 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03094502
Číslo CAS: 435271-21-9
OSN: 3261
ADR: 8 III