Tlačiť
3-Chloro-5-fluoropyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8386-1G PC8386-5G
APOSPC8386-1GEA 24.95 EUR
APOSPC8386-1G APOSPC8386-5G
3-Chloro-5-fluoropyridine
3-Chloro-5-fluoropyridine
Vzorec: C₅H₃ClFN
Teplota tavenia: 25…30 °C
Teplota vzplanutia: 41 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD05663707
Číslo CAS: 514797-99-0
OSN: 1325
ADR: 4.1,III