Tlačiť
5-Chloro-2-fluoro-4-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Chloro-2-fluoro-4-picoline
PC8385-5G PC8385-1G PC8385-25G
APOSPC8385-5GEA 120.97 EUR
APOSPC8385-5G APOSPC8385-1G APOSPC8385-25G
5-Chloro-2-fluoro-4-methylpyridine
5-Chloro-2-fluoro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅ClFN
Mw: 145.56
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04972410
Číslo CAS: 884494-88-6
OSN: 2810
ADR: 6.1 III