Tlačiť
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Fluoro-4-methylpyridin-3-amine, 5-Amino-2-fluoro-4-methylpyridine
PC8384-1G PC8384-25G
APOSPC8384-1GEA 39.74 EUR
APOSPC8384-1G APOSPC8384-25G
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine
Vzorec: C₆H₇FN₂
Mw: 126.134 g/mol
Teplota tavenia: 57…62 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09864696
Číslo CAS: 954236-33-0