Tlačiť
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8371-25G PC8371-5G PC8371-100G
APOSPC8371-25GEA 135.39 EUR
APOSPC8371-25G APOSPC8371-5G APOSPC8371-100G
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
3-Chloro-5-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆ClFO
Mw: 160.58
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03788554
Číslo CAS: 79944-64-2