Tlačiť
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3,4-Difluoro-D-phenylalanine
PC8364-1G PC8364-5G
APOSPC8364-1GEA 196.55 EUR
APOSPC8364-1G APOSPC8364-5G
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
H-D-Phe(3,4-DiF)-OH
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Mw: 201.2 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 249648-08-6