Tlačiť
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (S)-2-Amino-3-(3,4-difluorophenyl)propanoic acid, H-Phe(3,4-DiF)-OH
PC8363-25G PC8363-5G
APOSPC8363-25GEA 850.39 EUR
APOSPC8363-25G APOSPC8363-5G
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
3,4-Difluoro-L-phenylalanine
Vzorec: C₉H₉F₂NO₂
Mw: 201.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01075125
Číslo CAS: 31105-90-5