Tlačiť
3-Fluoro-D-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: H-D-Phe(3-F)-OH
PC8359-1G PC8359-25G PC8359-5G
APOSPC8359-1GEA 266.37 EUR
APOSPC8359-1G APOSPC8359-25G APOSPC8359-5G
3-Fluoro-D-phenylalanine
3-Fluoro-D-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀FNO₂
Mw: 183.18 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066449
Číslo CAS: 110117-84-5