Tlačiť
N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine, N-BOC protected, (R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC8355-1G PC8355-25G PC8355-5G
APOSPC8355-1GEA 137.79 EUR
APOSPC8355-1G APOSPC8355-25G APOSPC8355-5G
N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
N-Boc-2-trifluoromethyl-D-phenylalanine
Vzorec: C₁₅H₁₈F₃NO₄
Mw: 333.307 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862945
Číslo CAS: 346694-78-8