Tlačiť
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8324-25G PC8324-5G
APOSPC8324-25GEA 91.33 EUR
APOSPC8324-25G APOSPC8324-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅ClF₃NO
Mw: 211.57
Teplota varu: 94…96 °C/11mmHg
Hustota: 1.524 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01631704
Číslo CAS: 69695-61-0