Tlačiť
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8321-1G PC8321-5G
APOSPC8321-1GEA 99.48 EUR
APOSPC8321-1G APOSPC8321-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 97%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₃
Teplota tavenia: 170…171 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094500
Číslo CAS: 214917-68-7