Tlačiť
2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8317-1G PC8317-5G PC8317-10G PC8317-25G
APOSPC8317-1GEA 63.38 EUR
APOSPC8317-1G APOSPC8317-5G APOSPC8317-10G APOSPC8317-25G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₂NO
Teplota tavenia: 53…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094498
Číslo CAS: 123843-66-3
OSN: 3439
ADR: 6.1,III