Tlačiť
3,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8270-25G PC8270-5G
APOSPC8270-25GEA 191.07 EUR
APOSPC8270-25G APOSPC8270-5G
3,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
3,4,5-Trifluorocinnamic acid
Vzorec: C₉H₅F₃O₂
Mw: 202.13
Teplota tavenia: 195…199 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083529
Číslo CAS: 152152-19-7