Tlačiť
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8246-1G PC8246-5G PC8246-10G
APOSPC8246-1GEA 143.4 EUR
APOSPC8246-1G APOSPC8246-5G APOSPC8246-10G
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Vzorec: C₈H₅ClF₂O₂
Mw: 206.58
Teplota tavenia: 137…138 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094467
Číslo CAS: 537033-55-9