Tlačiť
α-Bromo-4-chloro-2,6-difluorotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Chloro-2,6-difluorobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-5-chloro-1,3-difluorobenzene
PC8242-10G PC8242-5G PC8242-1G PC8242-25G
APOSPC8242-10GEA 322.5 EUR
APOSPC8242-10G APOSPC8242-5G APOSPC8242-1G APOSPC8242-25G
α-Bromo-4-chloro-2,6-difluorotoluene 98%
α-Bromo-4-chloro-2,6-difluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrClF₂
Mw: 241.46
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094463
Číslo CAS: 537013-52-8
OSN: 3265
ADR: 8 II