Tlačiť
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8240-1G PC8240-5G
APOSPC8240-1GEA 82.92 EUR
APOSPC8240-1G APOSPC8240-5G
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Vzorec: C₁₀H₁₁FN₂O₃
Mw: 226.20 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03138381
Číslo CAS: 2689-39-6