Tlačiť
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (4-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
PC8239-1G PC8239-25G
APOSPC8239-1GEA 0 EUR
APOSPC8239-1G APOSPC8239-25G
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
4-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Mw: 223.02
Teplota tavenia: 76…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094461
Číslo CAS: 162744-59-4