Tlačiť
6-Fluoro-4-quinolinol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 6-Fluoro-4-hydroxyquinoline
PC8235-1G PC8235-5G PC8235-10G
APOSPC8235-1GEA 28.24 EUR
APOSPC8235-1G APOSPC8235-5G APOSPC8235-10G
6-Fluoro-4-quinolinol 98%
6-Fluoro-4-quinolinol
Vzorec: C₉H₆FNO
Mw: 163.1485 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00269610
Číslo CAS: 391-78-6