Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8231-5G PC8231-1G
APOSPC8231-5GEA 31.52 EUR
APOSPC8231-5G APOSPC8231-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇ClF₃N
Mw: 209.6
Teplota varu: 100…104 °C/12mmHg
Hustota: 1.373 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00190124
Číslo CAS: 62039-92-3