Tlačiť
4-(Trifluoromethyl)anisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8229-5G PC8229-1G PC8229-25G
APOSPC8229-5GEA 36.5 EUR
APOSPC8229-5G APOSPC8229-1G APOSPC8229-25G
4-(Trifluoromethyl)anisole
4-(Trifluoromethyl)anisole
Vzorec: C₈H₇F₃O
Mw: 176.14
Teplota varu: 166…170 °C
Teplota tavenia: –9 °C
Hustota: 1.2445 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094456
Číslo CAS: 402-52-8
OSN: 1993
ADR: 3 III