Tlačiť
3-Fluoro-p-cresol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Fluoro-4-methylphenol, 1-Fluoro-3-hydroxy-6-methylbenzene
PC8221-1G PC8221-25G PC8221-5G
APOSPC8221-1GEA 24.95 EUR
APOSPC8221-1G APOSPC8221-25G APOSPC8221-5G
3-Fluoro-p-cresol
3-Fluoro-p-cresol
Vzorec: C₇H₇FO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143164
Číslo CAS: 452-78-8
OSN: 3265
ADR: 8,III