Tlačiť
5-Fluoro-2-methylanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8220-25G PC8220-5G
APOSPC8220-25GEA 164.23 EUR
APOSPC8220-25G APOSPC8220-5G
5-Fluoro-2-methylanisole
5-Fluoro-2-methylanisole
Vzorec: C₈H₉FO
Mw: 140.16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673008
Číslo CAS: 95729-22-9