Tlačiť
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8215-5G PC8215-1G PC8215-25G
APOSPC8215-5GEA 49.67 EUR
APOSPC8215-5G APOSPC8215-1G APOSPC8215-25G
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride 99%
4-Chloro-3-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃ClF₄
Mw: 198.55
Teplota varu: 135 °C
Hustota: 1.49 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060646
Číslo CAS: 32137-20-5
OSN: 1993
ADR: 3 III