Tlačiť
Diphenyliodonium hexafluorophosphate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8214-50G PC8214-10G PC8214-250G
APOSPC8214-50GEA 407.14 EUR
APOSPC8214-50G APOSPC8214-10G APOSPC8214-250G
Diphenyliodonium hexafluorophosphate 98%
Diphenyliodonium hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₂H₁₀F₆IP
Teplota tavenia: 142 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061398
Číslo CAS: 58109-40-3
OSN: 1759
ADR: 8,III