Tlačiť
5-Fluoro-2-methoxyphenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluor-2-hydroxyanisole
PC8212-100G PC8212-25G PC8212-5G
APOSPC8212-100GEA 336.94 EUR
APOSPC8212-100G APOSPC8212-25G APOSPC8212-5G
5-Fluoro-2-methoxyphenol 98%
5-Fluoro-2-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143459
Číslo CAS: 72955-97-6
OSN: 3265
ADR: 8,III