Tlačiť
2-Fluoro-4-methoxyphenol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Fluoro-4-hydroxyanisole
PC8211-5G PC8211-25G PC8211-50G PC8211-100G
APOSPC8211-5GEA 58.16 EUR
APOSPC8211-5G APOSPC8211-25G APOSPC8211-50G APOSPC8211-100G
2-Fluoro-4-methoxyphenol 97%
2-Fluoro-4-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
Teplota varu: 94 °C/3,75mmHg
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070796
Číslo CAS: 167683-93-4