Tlačiť
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Cyan-2-fluor-5-methoxybenzene
PC8210-1G PC8210-5G PC8210-10G
APOSPC8210-1GEA 24.95 EUR
APOSPC8210-1G APOSPC8210-5G APOSPC8210-10G
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
Teplota tavenia: 81…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142921
Číslo CAS: 127667-01-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III