Tlačiť
2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC8207-25G PC8207-5G PC8207-100G
APOSPC8207-25GEA 111.51 EUR
APOSPC8207-25G APOSPC8207-5G APOSPC8207-100G
2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
2-Fluoro-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇FO₃
Teplota tavenia: 193 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00509373
Číslo CAS: 394-42-3