Tlačiť
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzonitrile
PC8191-10G PC8191-25G PC8191-50G
APOSPC8191-10GEA 132.59 EUR
APOSPC8191-10G APOSPC8191-25G APOSPC8191-50G
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₈FNO₂
Mw: 181.1637 g/mol
Teplota tavenia: 143 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00143236
Číslo CAS: 119396-88-2
OSN: 3439
ADR: 6.1 III