Tlačiť
3-Chlor-5-fluorfenol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC8165-1G PC8165-5G PC8165-25G
APOSPC8165-1GEA 24.95 EUR
APOSPC8165-1G APOSPC8165-5G APOSPC8165-25G
3-Chlor-5-fluorfenol 98%
3-Chlor-5-fluorfenol
Vzorec: C₆H₄ClFO
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042212
Číslo CAS: 202982-70-5
OSN: 3265
ADR: 8,III