Tlačiť
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene
PC8156-25G PC8156-5G
APOSPC8156-25GEA 64.98 EUR
APOSPC8156-25G APOSPC8156-5G
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene 97%
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
Vzorec: C₆H₃ClFI
Teplota varu: 214 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00672963
Číslo CAS: 116272-42-5