Tlačiť
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline, 6'-CHLORO-ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUORO-M-FORMOTOLUIDIDE, N-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)formamide
PC8143-1G PC8143-5G
APOSPC8143-1GEA 133.79 EUR
APOSPC8143-1G APOSPC8143-5G
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec: C₈H₅ClF₃NO
Mw: 223.6 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021000
Číslo CAS: 657-63-6