Tlačiť
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
PC8139-100G PC8139-25G PC8139-5G
APOSPC8139-100GEA 243.94 EUR
APOSPC8139-100G APOSPC8139-25G APOSPC8139-5G
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Vzorec: C₈H₇FO₂
Mw: 154.14
Teplota tavenia: 121…123 °C
Teplota vzplanutia: 98 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00142713
Číslo CAS: 98619-07-9