Tlačiť
1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8138-1G PC8138-500MG PC8138-5G
APOSPC8138-1GEA 608.9 EUR
APOSPC8138-1G APOSPC8138-500MG APOSPC8138-5G
1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine 97%
1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine
Vzorec: C₁₂H₁₂Cl₂F₃N₃O
Teplota tavenia: 84…87 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00172868
Číslo CAS: 260553-15-9