Tlačiť
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC8137-1G PC8137-500MG
APOSPC8137-1GEA 898.11 EUR
APOSPC8137-1G APOSPC8137-500MG
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₁₆H₁₃Cl₂F₃N₂O₂
Teplota tavenia: 152…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00664603
Číslo CAS: 339014-65-2